5-Indolcarbaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Indol-5-carboxaldehyd
B25517.03 B25517.06
B25517.03EA 35.7 EUR
B25517.03 B25517.06
5-Indolcarbaldehyd ≥98%
5-Indolcarbaldehyd
Purity: 98% CAS No.: 1196-69-6 Molecular Formula: C9H7NO Formula Weight: 145.16 Melting Point: 96-100° MDL No.: MFCD02093664
Formel: C₉H₇NO
Molecular Weight: 145,16 g/mol
Schmelzpunkt: 96…100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02093664
CAS-Nummer: 1196-69-6