4-Brom-m-anisidin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Brom-3-methoxyanilin, 5-Amino-2-bromanisol, 4-Brom-3-anisidin
B25541.06 B25541.14
B25541.06EA 119 EUR
B25541.06 B25541.14
4-Brom-m-anisidin ≥97%
4-Brom-m-anisidin
Purity: 97+% CAS No.: 19056-40-7 Molecular Formula: C7H8BrNO Formula Weight: 202.05 Melting Point: 96-100° Beilstein Reference: 2690835 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD05664063
Formel: C₇H₈BrNO
Molecular Weight: 202.05 g/mol
Schmelzpunkt: 96…100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05664063
CAS-Nummer: 19056-40-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III