5-Phenyl-1H-tetrazol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
B25664.14 B25664.22
B25664.14EA 48.5 EUR
B25664.14 B25664.22
5-Phenyl-1H-tetrazol ≥99%
5-Phenyl-1H-tetrazol
Purity: 99% CAS No.: 18039-42-4 Molecular Formula: C7H6N4 Formula Weight: 146.15 Odour: Odourless Melting Point: ca 215° dec. MDL No.: MFCD00022388
Formel: C₇H₆N₄
Molecular Weight: 146,15 g/mol
Siedepunkt: 331 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼ 215 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00022388
CAS-Nummer: 18039-42-4
EINECS: 241-950-8