5-Brom-o-anisidin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Amino-4-bromanisol, 5-Brom-2-anisidin, 5-Brom-2-methoxyanilin
B25693.06 B25693.14
B25693.06EA 94.4 EUR
B25693.06 B25693.14
5-Brom-o-anisidin ≥97%
5-Brom-o-anisidin
Purity: 97% CAS No.: 6358-77-6 Molecular Formula: C7H8BrNO Formula Weight: 202.05 Melting Point: 94-96° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD04037882
Formel: C₇H₈BrNO
Molecular Weight: 202.05 g/mol
Schmelzpunkt: 94…96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04037882
CAS-Nummer: 6358-77-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable