2-Brom-6-(trifluormethyl)pyridin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H25749.03
H25749.06
H25749.03EA
114
EUR
H25749.03
H25749.06
2-Brom-6-(trifluormethyl)pyridin ≥97%
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 97%
CAS No.: 189278-27-1
Molecular Formula: C6H3BrF3N
Formula Weight: 226.00
Melting Point: 48-51°
Boiling Point: 78-79°/14mm
MDL No.: MFCD00153087
Formel:
C₆H₃BrF₃N Molecular Weight: 226 g/mol Siedepunkt: 78…79 °C (14 mmHg) Schmelzpunkt: 48…51 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00153087 CAS-Nummer: 189278-27-1 |