2,4-Dimethoxypyrimidin ≥98%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

H25799.06 H25799.03
H25799.06EA 85 EUR
H25799.06 H25799.03
2,4-Dimethoxypyrimidin ≥98%
2,4-Dimethoxypyrimidine

Purity: 98+% CAS No.: 3551-55-1 Molecular Formula: C6H8N2O2 Formula Weight: 140.14 Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.502 Melting Point: 17° Boiling Point: 204-205° MDL No.: MFCD00056028

Formel: C₆H₈N₂O₂
Molecular Weight: 140,14 g/mol
Siedepunkt: 204…205 °C
Schmelzpunkt: 17 °C
Dichte: 1,1501
Flammpunkt: 93 °C (199 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00056028
CAS-Nummer: 3551-55-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR