2-Brom-3-(trifluormethyl)pyridin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H25822.06 H25822.03
H25822.06EA 301 EUR
H25822.06 H25822.03
2-Brom-3-(trifluormethyl)pyridin ≥98%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 98% CAS No.: 175205-82-0 Molecular Formula: C6H3BrF3N Formula Weight: 226.00 Flash Point: 29°(84°F) Melting Point: 37-39° Boiling Point: 76°/8mm MDL No.: MFCD00153084
Formel: C₆H₃BrF₃N
Molecular Weight: 226 g/mol
Siedepunkt: 76 °C (8 mmHg)
Schmelzpunkt: 37…39 °C
Flammpunkt: 29 °C (84 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00153084
CAS-Nummer: 175205-82-0
UN: 2926
ADR: 4.1,III