2-Amino-5-phenylpyridin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Phenyl-2-pyridylamin, 5-Phenylpyridin-2-amin
H26002.MD H26002.03
H26002.MDEA 51.2 EUR
H26002.MD H26002.03
2-Amino-5-phenylpyridin 97%
2-Amino-5-phenylpyridine
Purity: 97% CAS No.: 33421-40-8 Molecular Formula: C11H10N2 Formula Weight: 170.21 Melting Point: 133-137° MDL No.: MFCD01692452
Formel: C₁₁H₁₀N₂
Molecular Weight: 170,21 g/mol
Schmelzpunkt: 133…137 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01692452
CAS-Nummer: 33421-40-8