6-Fluor-m-toluonitril ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H26166.03 H26166.06
H26166.03EA 16.1 EUR
H26166.03 H26166.06
6-Fluor-m-toluonitril ≥99%
6-Fluor-m-toluonitril
Purity: 99% CAS No.: 64113-84-4 Molecular Formula: C8H6FN Formula Weight: 135.14 Flash Point: 94°(201°F) Melting Point: 49-52° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00134542
Formel: C₈H₆FN
Molecular Weight: 135,14 g/mol
Schmelzpunkt: 49…52 °C
Flammpunkt: 94 °C (201 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134542
CAS-Nummer: 64113-84-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III