4-Brombenzylmercaptan ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: p-Bromtoluol-α-thiol
H26299.MD H26299.03 H26299.06
H26299.MDEA 43.3 EUR
H26299.MD H26299.03 H26299.06
4-Brombenzylmercaptan ≥98%
4-Brombenzylmercaptan
Purity: 98% CAS No.: 19552-10-4 Molecular Formula: C7H7BrS Formula Weight: 203.10 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6170 Melting Point: 26-30° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD03701566
Formel: C₇H₇BrS
Molecular Weight: 203,1 g/mol
Schmelzpunkt: 26…30 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03701566
CAS-Nummer: 19552-10-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III