4-Pentylanilin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Amylaniline, 4-n-Pentylaniline, 4-Pentylaniline
H26569.06
H26569.14
H26569.06EA
60.1
EUR
H26569.06
H26569.14
4-Pentylanilin ≥98%
4-Pentylanilin
Purity: 98%
CAS No.: 33228-44-3
Molecular Formula: C11H17N
Formula Weight: 163.26
Flash Point:
Formel:
C₁₁H₁₇N Molecular Weight: 163.26 g/mol Siedepunkt: 130 °C Dichte: 0.919 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007926 CAS-Nummer: 33228-44-3 EINECS: 251-409-8 |