4-Fluor-o-toluonitril ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H26641.06
H26641.14
H26641.06EA
54
EUR
H26641.06
H26641.14
4-Fluor-o-toluonitril ≥97%
4-Fluor-o-toluonitril
Purity: 97%
CAS No.: 147754-12-9
Molecular Formula: C8H6FN
Formula Weight: 135.14
Melting Point: 67-71°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD03095106
Formel:
C₈H₆FN Molecular Weight: 135.14 g/mol Schmelzpunkt: 67…71 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03095106 CAS-Nummer: 147754-12-9 UN: 3439 ADR: 6.1 III |