2,5-Dibromthiazol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H26909.06
H26909.14
H26909.06EA
124
EUR
H26909.06
H26909.14
2,5-Dibromthiazol ≥97%
2,5-Dibromothiazole
Purity: 97%
CAS No.: 4175-78-4
Molecular Formula: C3HBr2NS
Formula Weight: 242.92
Melting Point: 47-49°
MDL No.: MFCD00016891
Formel:
C₃HBr₂NS Molecular Weight: 242.92 g/mol Schmelzpunkt: 47…49 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016891 CAS-Nummer: 4175-78-4 |