1-Methyl-3-phenylpiperazin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: MEFPIP
H26924.03 H26924.06 H26924.14
H26924.03EA 25.6 EUR
H26924.03 H26924.06 H26924.14
1-Methyl-3-phenylpiperazin ≥97%
1-Methyl-3-phenylpiperazin
Purity: 97% CAS No.: 5271-27-2 Molecular Formula: C11H16N2 Formula Weight: 176.26 Melting Point: 56-60° Boiling Point: 85°/0.5mm UN No.: 2811 MDL No.: MFCD03411603
Formel: C₁₁H₁₆N₂
Molecular Weight: 176,26 g/mol
Siedepunkt: 85 °C (0,5 mmHg)
Schmelzpunkt: 56…60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03411603
CAS-Nummer: 5271-27-2
EINECS: 432-360-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III