3-Iod-2-pyridincarbonitril 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Iod-2-pyridincarbonsäurenitril, 2-Cyan-3-iodpyridin
H26963.MD H26963.03
H26963.MDEA 82.7 EUR
H26963.MD H26963.03
3-Iod-2-pyridincarbonitril 95%
3-Iod-2-pyridincarbonitril
Purity: 95% CAS No.: 827616-52-4 Molecular Formula: C6H3IN2 Formula Weight: 230.01 Melting Point: 98-100° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD09037451
Formel: C₆H₃IN₂
Molecular Weight: 230,01 g/mol
Schmelzpunkt: 98…100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09037451
CAS-Nummer: 827616-52-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III