2-Bromisonicotinonitril ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H27191.03 H27191.06
H27191.03EA 93.4 EUR
H27191.03 H27191.06
2-Bromisonicotinonitril ≥97%
2-Bromisonicotinonitril
Purity: 97% CAS No.: 10386-27-3 Molecular Formula: C6H3BrN2 Formula Weight: 183.01 Odour: Odourless Melting Point: 70-74° MDL No.: MFCD07367879
Formel: C₆H₃BrN₂
Molecular Weight: 183,01 g/mol
Schmelzpunkt: 70…74 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07367879
CAS-Nummer: 10386-27-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III