1-Hexyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Hexyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate(V)
H27272.06 H27272.18
H27272.06EA 130 EUR
H27272.06 H27272.18
1-Hexyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphat ≥99%
1-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
Purity: 99% CAS No.: 304680-35-1 Molecular Formula: C10H19F6N2P Formula Weight: 312.24 Refractive Index: 1.419
Formel: C₁₀H₁₉F₆N₂P
Molecular Weight: 312.24 g/mol
Dichte: 1.28 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03093296
CAS-Nummer: 304680-35-1