2,6-Diisopropyl-N,N-dimethylanilin 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H27275.06 H27275.03
H27275.06EA 130 EUR
H27275.06 H27275.03
2,6-Diisopropyl-N,N-dimethylanilin 96%
2,6-Diisopropyl-N,N-dimethylanilin
Purity: 96% CAS No.: 2909-77-5 Molecular Formula: C14H23N Formula Weight: 205.34 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5005 Boiling Point: 86°/2.5mm UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00144978
Formel: C₁₄H₂₃N
Molecular Weight: 205,34 g/mol
Siedepunkt: 86 °C (2,5 mmHg)
Dichte: 0,873
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00144978
CAS-Nummer: 2909-77-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III