1-Ethyl-3-methylimidazoliumchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium chloride
H27651.06 H27651.14
H27651.06EA 84.4 EUR
H27651.06 H27651.14
1-Ethyl-3-methylimidazoliumchlorid ≥98%
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
Purity: 98+% CAS No.: 65039-09-0 Molecular Formula: C6H11ClN2 Formula Weight: 146.62 Flash Point: 186°(367°F) Melting Point: 77-80° MDL No.: MFCD00074843
Formel: C₆H₁₁ClN₂
Molecular Weight: 146.62 g/mol
Schmelzpunkt: 77…80 °C
Dichte: ∼1.1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 186 °C (367 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00074843
CAS-Nummer: 65039-09-0