(4-(Brommethyl)phenyl)essigsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H27744.06 H27744.03
H27744.06EA 124 EUR
H27744.06 H27744.03
(4-(Brommethyl)phenyl)essigsäure ≥97%
(4-(Brommethyl)phenyl)essigsäure
Purity: 97% CAS No.: 13737-36-5 Molecular Formula: C9H9BrO2 Formula Weight: 229.07 Melting Point: 178-180° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00010632
Formel: (C₆H₄(CH₂Br))CH₂COOH
Schmelzpunkt: 178…180 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010632
CAS-Nummer: 13737-36-5
UN: 3261
ADR: 8,III