2-Amino-6-chlorbenzothiazol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Chlorobenzothiazol-2-ylamine, 6-Chloro-1,3-benzothiazol-2-amine
H27877.06
H27877.14
H27877.06EA
35.9
EUR
H27877.06
H27877.14
2-Amino-6-chlorbenzothiazol 99%
2-Amino-6-chlorobenzothiazole
Purity: 99%
CAS No.: 95-24-9
Molecular Formula: C7H5ClN2S
Formula Weight: 184.64
Melting Point: 199-201°
MDL No.: MFCD00053557
Formel:
C₇H₅ClN₂S Molecular Weight: 184.65 g/mol Siedepunkt: 344 Schmelzpunkt: 199…201 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00053557 CAS-Nummer: 95-24-9 EINECS: 202-402-3 |