2-Amino-3-chlorpyridin 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H30166.03 H30166.06
H30166.03EA 119 EUR
H30166.03 H30166.06
2-Amino-3-chlorpyridin 95%
2-Amino-3-chloropyridine
Purity: 95% CAS No.: 39620-04-7 Molecular Formula: C5H5ClN2 Formula Weight: 128.56 Melting Point: 59-62° MDL No.: MFCD03541052
Formel: C₅H₅ClN₂
Schmelzpunkt: 59…62 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03541052
CAS-Nummer: 39620-04-7