4-Fluorphthalsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H31597.03
H31597.09
H31597.03EA
32.5
EUR
H31597.03
H31597.09
4-Fluorphthalsäure ≥98%
4-Fluorphthalsäure
Purity: 98%
CAS No.: 320-97-8
Molecular Formula: C8H5FO4
Formula Weight: 184.12
Odour: Odourless
Melting Point: 154-158°
MDL No.: MFCD06208213
Formel:
C₈H₅FO₄ Molecular Weight: 184.12 g/mol Schmelzpunkt: 154…158 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06208213 CAS-Nummer: 320-97-8 |