2,5-Dibrombenzaldehyd ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H31689.03 H31689.06 H31689.14
H31689.03EA 49.7 EUR
H31689.03 H31689.06 H31689.14
2,5-Dibrombenzaldehyd ≥97%
2,5-Dibromobenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 74553-29-0 Molecular Formula: C7H4Br2O Formula Weight: 263.93 Melting Point: 88-102° MDL No.: MFCD00462864
Formel: C₇H₄Br₂O
Schmelzpunkt: 88…102 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00462864
CAS-Nummer: 74553-29-0