2-Phenylchinolin 99
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H31920.03 H31920.06
H31920.03EA 75.2 EUR
H31920.03 H31920.06
2-Phenylchinolin 99
2-Phenylquinoline
Purity: 99+% CAS No.: 612-96-4 Molecular Formula: C15H11N Formula Weight: 205.26 Melting Point: 82-84° Boiling Point: 363° MDL No.: MFCD00011568
Formel: C₁₅H₁₁N
Molecular Weight: 205.26 g/mol
Siedepunkt: 363 °C
Schmelzpunkt: 82…84 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011568
CAS-Nummer: 612-96-4
EINECS: 210-326-7