3-Chlor-5-fluorbenzylalkohol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H32122.03 H32122.06
H32122.03EA 25.3 EUR
H32122.03 H32122.06
3-Chlor-5-fluorbenzylalkohol ≥98%
3-Chlor-5-fluorbenzylalkohol
Purity: 98+% CAS No.: 79944-64-2 Molecular Formula: C7H6ClFO Formula Weight: 160.58 Refractive Index: 1.5310
Formel: C₇H₆ClFO
Molecular Weight: 160,58 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03788554
CAS-Nummer: 79944-64-2