2-Brom-6-chlorbenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H32269.03 H32269.06
H32269.03EA 31.1 EUR
H32269.03 H32269.06
2-Brom-6-chlorbenzoesäure ≥98%
2-Bromo-6-chlorobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 93224-85-2 Molecular Formula: C7H4BrClO2 Formula Weight: 235.47 Melting Point: 148-150° MDL No.: MFCD00672929
Formel: C₇H₄BrClO₂
Molecular Weight: 235,46 g/mol
Schmelzpunkt: 148…150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00672929
CAS-Nummer: 93224-85-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III