(2,3-Dichlorphenyl)essigsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,3-Dichlorophenylacetic acid
H32763.06 H32763.14
H32763.06EA 25.2 EUR
H32763.06 H32763.14
(2,3-Dichlorphenyl)essigsäure ≥98%
(2,3-Dichlorphenyl)essigsäure
Purity: 98% CAS No.: 10236-60-9 Molecular Formula: C8H6Cl2O2 Formula Weight: 205.04 Odour: Odourless Melting Point: 132-136° MDL No.: MFCD01861393
Formel: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOH
Molecular Weight: 205,04 g/mol
Schmelzpunkt: 132…136 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01861393
CAS-Nummer: 10236-60-9