4-Amino-3-iodpyridin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Iodopyridin-4-amine, 3-Iodo-4-pyridylamine
H50027.03
H50027.06
H50027.03EA
129
EUR
H50027.03
H50027.06
4-Amino-3-iodpyridin 97%
4-Amino-3-iodopyridine
Purity: 97%
CAS No.: 88511-27-7
Molecular Formula: C5H5IN2
Formula Weight: 220.01
MDL No.: MFCD02663853
Formel:
C₅H₅IN₂ Molecular Weight: 220,01 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02663853 CAS-Nummer: 88511-27-7 |