1-Chlor-4-ethinylbenzol ≥98%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: (4-Chlorphenyl)acetylen, 1-Ethinyl-4-chlorbenzol, (4-Chlorphenyl)ethin

H51058.03 H51058.06
H51058.03EA 157 EUR
H51058.03 H51058.06
1-Chlor-4-ethinylbenzol ≥98%
1-Chlor-4-ethinylbenzol

Purity: 98% CAS No.: 873-73-4 Molecular Formula: C8H5Cl Formula Weight: 136.58 Flash Point: 57°(135°F) Melting Point: 43-47° Boiling Point: 179° UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00191917

Formel: C₈H₅Cl
Molecular Weight: 136,58 g/mol
Siedepunkt: 179 °C
Schmelzpunkt: 43…47 °C
Flammpunkt: 57 °C (135 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191917
CAS-Nummer: 873-73-4
UN: 1325
ADR: 4.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR