4-(Dimethylamino)pyridin 99%, geprillt
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
DMAP
, N,N-Dimethylpyridin-4-amin
H51715.22EA
161
EUR
H51715.22
H51715.06
H51715.14
4-(Dimethylamino)pyridin 99%, geprillt
4-(Dimethylamino)pyridin
Formel:
C₇H₁₀N₂ Molecular Weight: 122,17 g/mol Siedepunkt: 162 °C (50 mmHg) Schmelzpunkt: 110…113 °C Flammpunkt: 124 °C (255 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006418 CAS-Nummer: 1122-58-3 EINECS: 214-353-5 UN: 2928 ADR: 6.1,I |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...