N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Trimethylsilyl-N-trimethylsilylacetamidat, Dynasylan, N,O-Bis(trimethylsilyl)essigsäureamid
L00183.14
L00183.22
L00183.14EA
42.3
EUR
L00183.14
L00183.22
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid 95%
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid
Purity: 95%
CAS No.: 10416-59-8
Molecular Formula: C8H21NOSi2
Formula Weight: 203.43
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 42°(107°F)
Refractive Index: 1.4170
Melting Point: -24°
Boiling Point: 71-73°/35mm
Beilstein Reference: 1306669
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00008270
Formel:
C₈H₂₁NOSi₂ Molecular Weight: 203,43 g/mol Siedepunkt: 71…73 °C (35 mmHg) Schmelzpunkt: –24 °C Dichte: 0,829 Flammpunkt: 42 °C (107 °F) |
MDL:
MFCD00008270 CAS-Nummer: 10416-59-8 EINECS: 233-892-7 UN: 2920 ADR: 8,II |