N-Ethylmaleimid (NEM) ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: N-Ethylmaleinsäureimid
L00355.09 L00355.18
L00355.09EA 94.8 EUR
L00355.09 L00355.18
N-Ethylmaleimid (NEM) ≥98%
N-Ethylmaleimid (NEM)
Purity: 98+% CAS No.: 128-53-0 Molecular Formula: C6H7NO2 Formula Weight: 125.13 Flash Point: 73°(163°F) Odour: Pungent Boiling Point: 209-211° Beilstein Reference: 112448 Merck Reference: 14,3822 UN No.: 2928 MDL No.: MFCD00005509
Formel: C₆H₇NO₂
Molecular Weight: 125.13 g/mol
Siedepunkt: 209…211 °C
Schmelzpunkt: 43…46 °C
Flammpunkt: 73 °C (163 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005509
CAS-Nummer: 128-53-0
EINECS: 204-892-4
UN: 2928
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,03855
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable