Ethylphenylpropiolat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl-3-phenylprop-2-inoat, Phenylpropiolsäureethylester, Phenylpropinsäureethylester, Phenylacetylencarbonsäureethylester, Ethylphenylacetylencarboxylat
L00603.06
L00603.14
L00603.06EA
31.9
EUR
L00603.06
L00603.14
Ethylphenylpropiolat ≥98%
Ethylphenylpropiolat
Purity: 98+%
CAS No.: 2216-94-6
Molecular Formula: C6H5C≡CCO2CH2CH3
Formula Weight: 174.20
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formel:
C₁₁H₁₀O₂ Molecular Weight: 174.2 g/mol Siedepunkt: 152…153 °C (21 mmHg) Schmelzpunkt: 60 Dichte: 1.055 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) |
MDL:
MFCD00009185 CAS-Nummer: 2216-94-6 EINECS: 218-703-8 |