Tetrabrombrenzcatechin 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Tetrabrombenzol-1,2-diol
L00690.06 L00690.14
L00690.06EA 30.7 EUR
L00690.06 L00690.14
Tetrabrombrenzcatechin 96%
Tetrabrombrenzcatechin
Purity: 96% CAS No.: 488-47-1 Molecular Formula: C6H2Br4O2 Formula Weight: 425.70 Melting Point: 189-193° Beilstein Reference: 2051548
Formel: C₆H₂Br₄O₂
Molecular Weight: 425,7 g/mol
Siedepunkt: 379 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 189…193 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002189
CAS-Nummer: 488-47-1
EINECS: 207-678-9