5-Hydroxy-2-indolcarbonsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Hydroxy-2-indolecarboxylic acid, 5-Hydroxy-1H-indole-2-carboxylic acid
L00786.03
L00786.06
L00786.03EA
63
EUR
L00786.03
L00786.06
5-Hydroxy-2-indolcarbonsäure ≥97%
5-Hydroxyindole-2-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 21598-06-1
Molecular Formula: C9H7NO3
Formula Weight: 177.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 245° dec.
Beilstein Reference: 153214
MDL No.: MFCD00005615
Formel:
C₉H₇NO₃ Molecular Weight: 177,16 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 245 °C (Zersetzung) |
MDL:
MFCD00005615 CAS-Nummer: 21598-06-1 EINECS: 244-468-6 |