(2-Chlorphenoxy)essigsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-CPA
L00926.14
L00926.22
L00926.14EA
67.1
EUR
L00926.14
L00926.22
(2-Chlorphenoxy)essigsäure ≥98%
(2-Chlorphenoxy)essigsäure
Purity: 98+%
CAS No.: 614-61-9
Molecular Formula: C8H7ClO3
Formula Weight: 186.59
Melting Point: 147-152°
Beilstein Reference: 1103151
Formel:
(C₆H₄Cl)OCH₂COOH Molecular Weight: 186.59 g/mol Siedepunkt: 308 Schmelzpunkt: 147…152 °C Dichte: 1.509 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004298 CAS-Nummer: 614-61-9 EINECS: 210-388-5 |