(3-Methoxyphenoxy)essigsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(3-Methoxyphenoxy)acetic acid
L01100.06
L01100.14
L01100.06EA
52.9
EUR
L01100.06
L01100.14
(3-Methoxyphenoxy)essigsäure ≥98%
(3-Methoxyphenoxy)essigsäure
Purity: 98+%
CAS No.: 2088-24-6
Molecular Formula: C9H10O4
Formula Weight: 182.18
Melting Point: 116-119°
Beilstein Reference: 1876898
Formel:
(C₆H₄(OCH₃))OCH₂COOH Molecular Weight: 182,18 g/mol Schmelzpunkt: 116…119 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014357 CAS-Nummer: 2088-24-6 |