Vinyltrimethylsilan ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Trimethyl(vinyl)silane
L02498.09 L02498.18 L02498.30
L02498.09EA 44.6 EUR
L02498.09 L02498.18 L02498.30
Vinyltrimethylsilan ≥97%
Vinyltrimethylsilan
Purity: 97% CAS No.: 754-05-2 Molecular Formula: C5H12Si Formula Weight: 100.24 Flash Point: -24°(-11°F) Refractive Index: 1.3910 Odour: Mild Melting Point: -132° Boiling Point: 54-56° Beilstein Reference: 956572 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00008606
Formel: C₅H₁₂Si
Molecular Weight: 100.24 g/mol
Siedepunkt: 54…56 °C
Schmelzpunkt: –132 °C
Dichte: 0.690
Flammpunkt: –24 °C (–11 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008606
CAS-Nummer: 754-05-2
EINECS: 212-042-9
ADR: 3 II