3-(2-Hydroxyethyl)indol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L02555.03
L02555.06
L02555.03EA
24.8
EUR
L02555.03
L02555.06
3-(2-Hydroxyethyl)indol ≥97%
3-(2-Hydroxyethyl)indole
Purity: 97%
CAS No.: 526-55-6
Molecular Formula: C10H11NO
Formula Weight: 161.20
Flash Point: 255°(491°F)
Melting Point: 56-59°
Boiling Point: 174°/2mm
Beilstein Reference: 125553
Merck Reference: 14,9798
MDL No.: MFCD00005659
Formel:
C₁₀H₁₁NO Siedepunkt: 174 °C (2 mmHg) Schmelzpunkt: 56…59 °C Flammpunkt: 255 °C (491 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005659 CAS-Nummer: 526-55-6 EINECS: 208-393-2 Merck Index: 14,9798 |