Benzylisocyanat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L02633.03 L02633.06 L02633.14 AB174196.0005
L02633.03EA 23.3 EUR
L02633.03 L02633.06 L02633.14 ABCRAB174196.0005
Benzylisocyanat ≥98%
Benzylisocyanat
Purity: 98% CAS No.: 3173-56-6 Molecular Formula: C8H7NO Formula Weight: 133.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 43°(109°F) Refractive Index: 1.5250 Odour: Pungent Boiling Point: 53-54°/0.8mm Beilstein Reference: 636508 UN No.: 3080 MDL No.: MFCD00009701
Formel: C₈H₇NO
Molecular Weight: 133,15 g/mol
Siedepunkt: 53…54 °C (0,8 mmHg)
Dichte: 1,078
Flammpunkt: 43 °C (109 °F)
MDL: MFCD00009701
CAS-Nummer: 3173-56-6
EINECS: 221-640-9
UN: 3080
ADR: 6.1,II