Phenyltrimethylsilan ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Trimethyl(phenyl)silan
L02876.06 L02876.14
L02876.06EA 30.2 EUR
L02876.06 L02876.14
Phenyltrimethylsilan ≥99%
Phenyltrimethylsilan
Purity: 99% CAS No.: 768-32-1 Molecular Formula: C9H14Si Formula Weight: 150.30 Flash Point: 40°(104°F) Refractive Index: 1.4900 Boiling Point: 169-170° Beilstein Reference: 1855012 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00008271
Formel: C₉H₁₄Si
Molecular Weight: 150.3 g/mol
Siedepunkt: 169…170 °C
Dichte: 0.873
Flammpunkt: 40 °C (104 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008271
CAS-Nummer: 768-32-1
EINECS: 212-192-5
ADR: 3 III