α-Brom-p-tolylsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-(Brommethyl)benzoesäure, α-Brom-p-toluylsäure
L03371.06 L03371.14 L03371.22
L03371.06EA 48.2 EUR
L03371.06 L03371.14 L03371.22
α-Brom-p-tolylsäure ≥97%
α-Brom-p-tolylsäure
Purity: 97% CAS No.: 6232-88-8 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Melting Point: 223-227° Beilstein Reference: 1862870 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00002567
Formel: C₈H₇BrO₂
Molecular Weight: 215,05 g/mol
Siedepunkt: 316 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 223…227 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002567
CAS-Nummer: 6232-88-8
EINECS: 228-343-3
UN: 3261
ADR: 8,II