di-Natrium-β-glycerophosphat Pentahydrat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
ortho-Phosphorsäure(2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl)ester Dinatriumsalz Pentahydrat
L03425.14
L03425.22
L03425.36
L03425.14EA
38
EUR
L03425.14
L03425.22
L03425.36
di-Natrium-β-glycerophosphat Pentahydrat ≥97%
di-Natrium-β-glycerophosphat Pentahydrat
Purity: 97%
CAS No.: 13408-09-8
Molecular Formula: (HOCH2)2CHOPO(ONa)2.5H2O
Formula Weight: 306.12 (216.04anhy)
pH: 9.5
Melting Point:
Formel:
C₃H₇Na₂O₆P·5H₂O Molecular Weight: 306.11 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002135 CAS-Nummer: 13408-09-8 EINECS: 212-464-3 Merck Index: 14,8622 |