N,N-Diethyl-1,1-dimethylsilylamin 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: DMSDEA, N,N-Diethyldimethylsilylamine, N-(Dimethylsilyl)diethylamine, N,N-Diethylaminodimethylsilane, Dimethylsilyldiethylamine, (Diethylamino)dimethylsilane
L03503.14 L03503.06
L03503.14EA 192 EUR
L03503.14 L03503.06
N,N-Diethyl-1,1-dimethylsilylamin 95%
N,N-Diethyl-1,1-dimethylsilylamin
Purity: 95% CAS No.: 13686-66-3 Molecular Formula: C6H17NSi Formula Weight: 131.30 Flash Point: -5°(23°F) Refractive Index: 1.4080 Boiling Point: 109-110° Beilstein Reference: 741862 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00048523
Formel: C₆H₁₇NSi
Molecular Weight: 131.29 g/mol
Siedepunkt: 109…110 °C
Dichte: 0.800
Flammpunkt: <–5 °C (23 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00048523
CAS-Nummer: 13686-66-3
EINECS: 237-202-5
ADR: 3 II