1-Naphthylmethylamin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(Aminomethyl)naphthalin, Naphthalin-1-methylamin, α-Naphtylmethylamin, 1-Naphthalinmethylamin
L03541.03 L03541.06 L03541.14
L03541.03EA 27.3 EUR
L03541.03 L03541.06 L03541.14
1-Naphthylmethylamin ≥98%
1-Naphthylmethylamin
Purity: 98+% CAS No.: 118-31-0 Molecular Formula: C11H11N Formula Weight: 157.22 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6430 Boiling Point: 289-292° Beilstein Reference: 2206459 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00004048
Formel: C₁₁H₁₁N
Molecular Weight: 157,22 g/mol
Siedepunkt: 289…292 °C
Schmelzpunkt: 267…269 °C
Dichte: 1,075
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004048
CAS-Nummer: 118-31-0
EINECS: 204-244-0
UN: 2735
ADR: 8,III