Allyltrichlorsilan 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L03703.06 L03703.14
L03703.06EA 56.6 EUR
L03703.06 L03703.14
Allyltrichlorsilan 95%
Allyltrichlorsilan
Purity: 95% CAS No.: 107-37-9 Molecular Formula: C3H5Cl3Si Formula Weight: 175.52 Flash Point: 18°(64°F) Refractive Index: 1.4490 Boiling Point: 117-118° Beilstein Reference: 1743449 UN No.: 1724 MDL No.: MFCD00000486
Formel: H₂CCHCH₂SiCl₃
Siedepunkt: 117…118 °C
Schmelzpunkt: 35 °C
Dichte: 1,211
Flammpunkt: 18 °C (64 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000486
CAS-Nummer: 107-37-9
EINECS: 203-485-9
UN: 1724
ADR: 8,II