N-Ethylisopropylamin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L04089.03
L04089.06
L04089.03EA
31.3
EUR
L04089.03
L04089.06
N-Ethylisopropylamin 98%
N-Ethylisopropylamin
Purity: 98%
CAS No.: 19961-27-4
Molecular Formula: C5H13N
Formula Weight: 87.17
Flash Point: 16°(60°F)
Refractive Index: 1.3920
Boiling Point: 71-73°
Beilstein Reference: 505952
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00015105
Formel:
C₅H₁₃N Molecular Weight: 87.16 g/mol Siedepunkt: 71…73 °C Dichte: 0.720 Flammpunkt: 16 °C (60 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00015105 CAS-Nummer: 19961-27-4 EINECS: 243-442-1 ADR: 3 II |