2,3-Dimethyl-1,3-butadien ≥98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,3-Dimethylbuta-1,3-diene
Stabilisierung: Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol 100 ppm
L04207.09 L04207.18
L04207.09EA 50.4 EUR
L04207.09 L04207.18
2,3-Dimethyl-1,3-butadien ≥98% stabilisiert
2,3-Dimethyl-1,3-butadien
Stabilized with 100 ppm BHT
Purity: 98% CAS No.: 513-81-5 Molecular Formula: C6H10 Formula Weight: 82.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -1°(30°F) Refractive Index: 1.4380 Melting Point: -76° Boiling Point: 68-69° Beilstein Reference: 605285 Merck Reference: 14,3238 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00008595
Formel: C₆H₁₀
Molecular Weight: 82,15 g/mol
Siedepunkt: 68…69 °C
Schmelzpunkt: –76 °C
Dichte: 0,726
Flammpunkt: –1 °C (30 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008595
CAS-Nummer: 513-81-5
EINECS: 208-172-0
UN: 3295
ADR: 3,II
Merck Index: 14,3238