Rizinusöl

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: Oleum Ricini s. Castoris, Kastoröl

L04224.AK L04224.AU L04224.0F
L04224.AKEA 27.9 EUR
L04224.AK L04224.AU L04224.0F
Rizinusöl
Oil of castor

CAS No.: 8001-79-4 Flash Point: 230°(446°F) Refractive Index: 1.4780 Boiling Point: 313° Merck Reference: 14,1898 Optical Rotation: +5° (c=5 in ethanol)

Siedepunkt: 313 °C
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 0.961
Flammpunkt: 230 °C (446 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00130746
CAS-Nummer: 8001-79-4
EINECS: 232-293-8
Merck Index: 13,01908

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR